Learn More
Azure A (Technical Grade), TRC
Codice prodotto. 30136805
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
50 g
Dimensione della confezione:
25g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136805 50 g 50g
17942915 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30136805 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA96530350G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-10-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 531-53-3
Formula molecolare C14H14N3S .Cl
Molecular Weight (g/mol) 291.8
Sinonimo 3-Amino-7-(dimethylamino)phenazathionium Chloride, 5-Chloro-3-dimethylamino-7-amino-5H-phenothiazine, Azur A, Azure A Chloride, Azure Blue Cert, Azurea Dye, C.I. 52005, N,N-Dimethylthionine;
IUPAC Name 7-N,7-N-dimethylphenothiazin-5-ium-3,7-diamine;chloride
SMILES [Cl-].CN(C)c1ccc2nc3ccc(N)cc3[s+]c2c1
Specifica
Materiale o nome chimico Azure A (Technical Grade)
Quantità 50 g
InChI Formula InChI=1S/C14H14N3S.ClH/c1-17(2)10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(15)3-5-11(13)16-12;/h3-8H,15H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Peso formulazione 291.0597