Learn More
Azure B, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11463281 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11463281 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11463281 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215041701
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Azure B
Nota nome Stains and dyes
CAS 531-55-5
Formula molecolare C15H16ClN3S
Numero MDL MFCD00011935
Sinonimo C.I. 52010, N, N, N-Trimethylthionin
Colore Brown
Quantità 1 g
InChI Key DNDJEIWCTMMZBX-UHFFFAOYSA-N
Forma fisica Powder
SMILES CNC1=CC2=C(C=C1)N=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3S2.[Cl-]
IUPAC Name dimethyl-[7-(methylamino)phenothiazin-3-ylidene]azanium;chloride
Molecular Weight (g/mol) 305.824
PubChem CID 68275
Peso formulazione 305.83