Learn More
Azure B, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11473281 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11473281 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11473281 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215041705
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Azure B
Nota nome Stains and dyes
CAS 531-55-5
Formula molecolare C15H16ClN3S
Numero MDL MFCD00011935
Sinonimo C.I. 52010, N, N, N-Trimethylthionin
Quantità 5 g
InChI Key KFZNPGQYVZZSNV-UHFFFAOYSA-M
Forma fisica Powder
SMILES [Cl-].CNC1=CC=C2N=C3C=CC(=CC3=[S+]C2=C1)N(C)C
IUPAC Name 3-(dimethylamino)-7-(methylamino)-5λ⁴-phenothiazin-5-ylium chloride
Molecular Weight (g/mol) 305.82
Peso formulazione 305.83