Learn More
Azure B (Technical Grade), TRC
Codice prodotto. 30138609
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138609 10 g 10g
17972815 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30138609 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA96530510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 531-55-5
Formula molecolare C15 H16 N3 S . Cl
Molecular Weight (g/mol) 305.83
Sinonimo Azur I, Azure B Chloride, Azure I, C.I. 52010, Methylene Azure, Trimethylthionine Chloride, 3-Methylamino-7-dimethylaminophenazathionium Chloride, Trimethylthionine, 3-(Dimethylamino)-7-(methylamino)-phenothiazin-5-ium Chloride, 3-(Dimethylamino)-7-(methylamino)phenothiazin-5-ylium Chloride
IUPAC Name 3-N,7-N,7-N-trimethylphenothiazin-5-ium-3,7-diamine;chloride
SMILES [Cl-].CNc1ccc2nc3ccc(cc3[s+]c2c1)N(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Azure B
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C15H16N3S.ClH/c1-16-10-4-6-12-14(8-10)19-15-9-11(18(2)3)5-7-13(15)17-12;/h4-9,16H,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Peso formulazione 305.075