Learn More
Azure C
Codice prodotto. 15436439
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15436439 5 g 5g
15426439 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15436439 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J64515.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 531-57-7 | C13H12ClN3S | 277.77 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 531-57-7
Formula molecolare C13H12ClN3S
Molecular Weight (g/mol) 277.77
Numero MDL MFCD00067677
InChI Key DDGMDTGNGDOUPX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo C.I. 52002; 3-Amino-7-(methylamino)phenothiazin-5-ium chloride
PubChem CID 68277
IUPAC Name (7-aminophenothiazin-3-ylidene)-methylazanium;chloride
SMILES C[NH+]=C1C=CC2=NC3=C(C=C(C=C3)N)SC2=C1.[Cl-]
Specifications
Materiale o nome chimico Azure C
Beilstein 4060661
Indice di Merck 14,929
Colore Black or Green
Quantità 5 g
Forma fisica Powder
Peso formulazione 277.78