Descrizione
- Permanent acrylic adhesive
- For smooth and textured surfaces
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | UL Recognized |
| Tipo di adesivo | Acrylic, Permanent |
| Colore | Yellow |
| Finitura | Opaco |
| Formato | Die-cut |
| Materiale | Self-laminating Vinyl |
| Product Type | Label |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, Laboratory Labeling |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | BBP11, BBP12, PR Plus, THT 76 mm Core Printers |
| Vedi altri risultati |