Learn More
Brady™ B-427 Self-laminating Vinyl Thermal Transfer Labels
Codice prodotto. 11579903 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
White, Transparent
Yellow
Altezza (sistema metrico):
20 mm
38.1 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico):
26 mm
41.3 mm
Larghezza (sistema metrico):
20 mm
38.1 mm
Dimensione della confezione:
1 rotolo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Altezza (sistema metrico) Ripetizione verticale (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11579903 White, Transparent 38.1 mm 41.3 mm 38.1 mm 1 rotolo
11524314 Yellow 20 mm 26 mm 20 mm 1 rotolo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11579903 Fornitore Brady™ N. del fornitore 622025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    311.00€
    281.05€ / 1 rotoli
    Risparmia 29.95€
    9% Sconto
In stock
Printable, self-laminating vinyl labels for Thermal Transfer Printers.
  • Permanent acrylic adhesive
  • For smooth and textured surfaces
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità UL Recognized
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Colore White, Transparent
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Self-laminating Vinyl
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, Laboratory Labeling
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP11, BBP12, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT 76 mm Core Printers, i7500
Etichette per riga 1
Quantità 2500 Labels
Forma Square
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -94°F to +158°F
Temperature Range (Metric) -70°C to +70°C
Spessore (sistema imperiale) 0.004 in.
Spessore (sistema metrico) 0.102 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 41.3 mm
Diametro dei cavi 10 AWG to 4 AWG
Dimensioni (L x P) 38.10 mm (W) x 38.10 mm (H)
Lunghezza (sistema imperiale) 1.5 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 38.1 mm
Larghezza (sistema metrico) area stampabile 38.1 mm
Altezza (sistema imperiale) 1.5 in.
Altezza (sistema metrico) 38.1 mm
Altezza area stampabile (sistema metrico) 12.7 mm
Alternate Part Number THT-119-427-2.5