Learn More
Brady™ B-427 Self-laminating Vinyl Wire Marker Labels
Codice prodotto. 11573075 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
36.5 mm
57.2 mm
95.3 mm
Etichette per riga:
1
2
3
Ripetizione verticale (sistema metrico):
30.2 mm
41.3 mm
60.3 mm
101.6 mm
Dimensione della confezione:
1 confezione
1 rotolo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Etichette per riga Ripetizione verticale (sistema metrico) Dimensione della confezione
11573075 57.2 mm 2 60.3 mm 1 rotolo
11533075 36.5 mm 3 41.3 mm 1 confezione
11553075 57.2 mm 1 30.2 mm 1 rotolo
11563075 95.3 mm 1 30.2 mm 1 rotolo
11543075 95.3 mm 3 101.6 mm 1 rotolo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11573075 Fornitore Brady™ N. del fornitore 072014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    491.00€
    446.23€ / 1 rotoli
    Risparmia 44.77€
    9% Sconto
In stock
Vinyl self-laminating labels for wire and electrical labeling.
  • Permanent acrylic adhesive
  • For smooth and textured surfaces
  • For matte finish
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Colore Yellow, Transparent
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Self-laminating Vinyl
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, Laboratory Labeling, Wire and Cable Labeling
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP11;BBP12;i5100;i7100;PR Plus;IP Series;THT 76 mm Core Printers;i7500
Ripetizione orizzontale (sistema metrico) 27.94 mm
Etichette per riga 2
Quantità 3000 Labels
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -94°F to +158°F
Temperature Range (Metric) -70°C to +70°C
Spessore (sistema imperiale) 0.004 in
Spessore (sistema metrico) 0.102 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 60.3 mm
Diametro dei cavi 6 AWG to 0 AWG
Dimensioni (L x P) 25.40 mm (W) x 57.15 mm (H)
Larghezza (sistema imperiale) 1 in
Larghezza (sistema metrico) 25.4 mm
Larghezza (sistema metrico) area stampabile 25.4 mm
Altezza (sistema imperiale) 2.25 in
Altezza (sistema metrico) 57.2 mm
Altezza area stampabile (sistema metrico) 19.1 mm
Alternate Part Number THT-75-427-3-YL