Learn More
Brady™ B-437 Polyvinylfluoride Self-extinguishing Thermal Transfer Label Tape
Codice prodotto. 11593744 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
White
Yellow
Dimensione della confezione:
1 rotolo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
11593744 White 1 rotolo
11523754 Yellow 1 rotolo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11593744 Fornitore Brady™ N. del fornitore 030167
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1445.00€
    1336.62€ / 1 rotoli
    Risparmia 108.38€
    7% Sconto
In stock
Printable, self-extinguishing labels for Thermal Transfer Printers.
  • Permanent acrylic adhesive
  • For smooth and textured surfaces
  • Self-extinguishing
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Colore White
Finitura Opaco
Formato Continuous
Materiale PVF
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Circuit Board Labeling, Equipment Labeling, Electrical Labeling, General Identification
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT 76 mm Core Printers, i7500
Etichette per riga 1
Quantità 1 Tape
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -94°F to 275°F
Temperature Range (Metric) -70°C to +135°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0036 in.
Spessore (sistema metrico) 0.091 mm
Dimensioni (L x P) 76.20 mm (W) x 91.44 m (L)
Lunghezza (sistema imperiale) 300 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 91.4 m
Larghezza (sistema imperiale) 3 in.
Larghezza (sistema metrico) 76.2 mm
Larghezza (sistema metrico) area stampabile 81.28 mm
Alternate Part Number THT-21-437