Learn More
Brady™ B-437 Polyvinylfluoride Self-extinguishing Thermal Transfer Labels
Sfoglia Tutto Brady ProdottiDescrizione
- Permanent acrylic adhesive
- For smooth and textured surfaces
- Self-extinguishing
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Tipo di adesivo | Acrylic, Permanent |
| Colore | White |
| Finitura | Opaco |
| Formato | Die-cut |
| Materiale | PVF |
| Product Type | Label |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | Circuit Board Labeling, Equipment Labeling, General Identification, Electrical Labeling |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT 76 mm Core Printers, i7500 |
| Vedi altri risultati |