Descrizione
- 76 mm core
- For smooth or textured surfaces
- Aggressive, permanent adhesive
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | UL and CSA Approved |
| Tipo di adesivo | Permanent Rubber |
| Colore | White |
| Finitura | Gloss |
| Formato | Continuous |
| Materiale | Polyester (B-483A) |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Product Type | Label |
| Sterilità | Non-sterile |
| Vedi altri risultati |