Descrizione
- High adhesion
- Acrylic adhesive labels
- Heat resistant
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | UL Approved |
| Tipo di adesivo | Permanent Rubber |
| Rivestimento | None |
| Colore | White |
| Finitura | Gloss |
| Formato | Die-cut |
| Materiale | Polyester (B-484A) |
| Lati stampabili | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Vedi altri risultati |