Learn More
Brady™ B-489A Polyester Labels for BBP33 and i3300 Printers
Codice prodotto. 15934550 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
25.4 mm
50.8 mm
Spessore (sistema metrico):
0.1 mm
0.13 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico):
28.6 mm
54 mm
Larghezza (sistema metrico):
50.8 mm
76.2 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1500
pezzi 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Spessore (sistema metrico) Ripetizione verticale (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
15934550 50.8 mm 0.1 mm 54 mm 76.2 mm pezzi 500
15529294 25.4 mm 0.13 mm 28.6 mm 50.8 mm pezzi 1500
16278811 50.8 mm 0.13 mm 54 mm 76.2 mm pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15934550 Fornitore Brady™ N. del fornitore 142956
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.00€
    123.20€ / pezzi 500
    Risparmia 11.80€
    8% Sconto
In stock
Polyester labels with permanent, rubber-based adhesive for use with B33 Series.
  • Permanent rubber adhesive
  • Abrasion resistant
  • For smooth, rough, or highly textured surfaces
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità UL Recognized, CSA Accepted, Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Tipo di adesivo Permanent Rubber
Rivestimento None
Colore White
Finitura Gloss
Formato Die-cut
Materiale Polyester (B-483A)
Lati stampabili Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Asset Tracking, Barcode Labeling, Equipment Labeling, Electrical Labeling, General Identification
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP™ 33, BradyPrinter i3300 and i5300 Industrial Label Printers
Etichette per riga 1
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
N. per confezione 500 Labels/Box
Quantità 500 Labels
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +248°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +120°C
Spessore (sistema imperiale) 0.004 in.
Spessore (sistema metrico) 0.1 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 54 mm
Dimensioni (L x P) 50.80 x 76.2 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 2 in.
Larghezza (sistema imperiale) 3 in.
Larghezza (sistema metrico) 76.2 mm
Altezza (sistema imperiale) 2 in.
Altezza (sistema metrico) 50.8 mm
Alternate Part Number B33-19-483