Learn More
Brady™ B-494 Color Polyester Labels - 250
Add color to reduce errors and increase efficiency, differentiate your lab samples
Marca:  Brady™ 150097
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.12500kg
Codice prodotto. 17100241
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Forget the fumbling around to find the right lab sample; Add color to reduce errors, increase efficiency, and differentiate your lab samples in a snap
  • Color printed below the label surface withstands the harshest lab environments, including liquid nitrogen, hot water baths and more
  • You get print that’s resistant to common lab chemicals like ethanol and xylene with the R6400 ribbon built into the cartridge
  • 250 per roll
  • Specifica
    Specifica
    Fits Vial/Tube Size: 2-8 mL
    Green, White
    Polyester
    250/Pk.
    0.003 in.
    1.312 in.
    Acrylic
    Matte
    BMP™61 Labeling System or BradyPrinter™ M611
    1 x 1 in.
    3.175 mm
    1 in.