Learn More
Brady™ B-7643 Cable Markers for BBP33
Codice prodotto. 17434732 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
750 Labels
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17434732 750 Labels Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17434732 Fornitore Brady™ N. del fornitore 197481
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    426.00€
    393.25€ / pezzi 1
    Risparmia 32.75€
    7% Sconto
In stock
B33 Series thermoplastic polyether polyurethane tag for cables.
  • No added halogens
  • Excellent fire safety characteristics
  • Minimal smoke emission
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Tipo di adesivo Non-adhesive
Colore White
Finitura Opaco
Materiale Thermoplastic Polyether Polyurethane
Print Technology Thermal Transfer
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Data, Telecommunications, Wire and Cable Labeling
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP™33 Sign and Label Printer, BradyPrinter i3300 and i5300 Industrial Label Printers
Ripetizione orizzontale (sistema metrico) 60 mm
Etichette per riga 1
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
Quantità 750 Labels
Forma Rectangle
Temperature Range (Metric) Da -40 °C a +90 °C
Spessore (sistema metrico) 0.45 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 15.1 mm
Larghezza (sistema metrico) 60 mm
Altezza (sistema metrico) 10 mm
Alternate Part Number B33-60x10-7643-WT