Learn More
b-AP15, MedChemExpress
Descrizione
b-AP15 is a specific inhibitor of the deubiquitinating enzymes UCHL5 and Usp14.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | b-AP15 |
| CAS | 1009817-63-3 |
| Colore | Yellow |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C22H17N3O6 |
| Quantità | 25 mg |
| Sinonimo | NSC 687852 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 20 mg/mL (47.69 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1/C(CN(C(C=C)=O)C/C1=C\C2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2)=C/C3=CC=C([N+]([O-])=O)C=C3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 419.39 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only