Learn More
Bollé Safety B-Clean Lens Cleaning Products/Kits
Codice prodotto. 15382184 Sfoglia Tutto Bollé Safety Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Anti-Fog Kit
Anti-Fog Spray
Cleaning Station
Lens Cleaner Spray
Multi-function Dry Cleaning Tissues
Panno per la pulizia delle lenti
Tissue Dispenser
Quantità:
1 Ea.
200/Pk.
250 mL
30 mL
50 mL
500 mL
Confezione da 100
Dimensione della confezione:
250mL
30mL
500mL
50mL
Pezzo
pezzi 100
pezzi 200
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Quantità Dimensione della confezione
15382184 Anti-Fog Spray 500 mL 500mL
12699090 Panno per la pulizia delle lenti Confezione da 100 pezzi 100
12689100 Anti-Fog Kit 30 mL 30mL
12659110 Cleaning Station 1 Ea. Pezzo
12669110 Lens Cleaner Spray 250 mL 250mL
12659230 Multi-function Dry Cleaning Tissues 200/Pk. pezzi 200
10308429 Tissue Dispenser - Pezzo
12649110 Lens Cleaner Spray 500 mL 500mL
12679110 Lens Cleaner Spray 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 15382184 Fornitore Bollé Safety N. del fornitore PACF500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.24€
    17.35€ / 500mL
    Risparmia 2.89€
    14% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-04-2027
B-Clean Bollé Safety range of cleaning solutions guarantees optimum cleaning. Alcohol and silicone free, its water-based formula guarantees a perfect cleaning and protection for your spectacles and goggles.
  • Alcohol and silicone free
  • Water-based formula guarantees a perfect cleaning and protection for your spectacles and goggles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Anti-Fog Spray
Da utilizzare con (applicazione) For All Types of Ocular
Quantità 500 mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • anti-fog kit
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-methoxy-2-propanol, docusate sodium