Learn More
R&D Systems™ b-Cyclodextrin
Beschreibung
β-Cyclodextrin (β-CD) is a cyclic oligosaccharide comprising seven glucose subunits linked by α-1,4-glycosidic bonds, forming a cage-like supramolecular structure with a hydrophobic interior and a hydrophilic exterior. β-Cyclodextrins can form inclusion complexes with a diverse range of hydrophobic compounds. These complexes increase the aqueous solubility, dissolution rate, and bioavailability of the guest compounds.
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 7585-39-9 |
| Quantity | 1 g |
| Product Line | Tocris |
| Target | Buffers, Chelators and Reagents |
| Molecular Formula | C42H70O35 |
| Purity | 98% |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?