Learn More
b-D-Glucosamine Pentaacetate, TRC
Codice prodotto. 30398877
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30398877 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30398877 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG5150005G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico beta-D-Glucosamine Pentaacetate
CAS 7772-79-4
Formula molecolare C16 H23 N O10
Quantità 5 g
Sinonimo β-D-Glucopyranose, 2-(acetylamino)-2-deoxy-, 1,3,4,6-tetraacetate, Glucopyranose, 2-acetamido-2-deoxy-, 1,3,4,6-tetraacetate, β-D- (8CI), 1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-N-acetyl-β-D-glucosamine, 2-Acetamido-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-2-deoxy-β-D-glucopyranose, 2-Acetamido-2-deoxy-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranose, 2-Acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranose 1,3,4,6-tetraacetate, N-Acetyl-β-D-glucosamine tetraacetate, NSC 224432
InChI Formula InChI=1S/C16H23NO10/c1-7(18)17-13-15(25-10(4)21)14(24-9(3)20)12(6-23-8(2)19)27-16(13)26-11(5)22/h12-16H,6H2,1-5H3,(H,17,18)/t12-,13-,14-,15-,16-/m1/s1
SMILES CC(=O)N[C@H]1[C@H](OC(=O)C)O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
IUPAC Name [(2R,3S,4R,5R,6S)-5-acetamido-3,4,6-triacetyloxyoxan-2-yl]methyl acetate
Molecular Weight (g/mol) 389.35
Peso formulazione 389.1322