Learn More
Bollé Safety B-Line BL15 Clear Goggles
Codice prodotto. 12649130 Sfoglia Tutto Bollé Safety Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lens Coating:
Anti-fog, Impact-resistant, UV-treated
Uncoated
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lens Coating Dimensione della confezione
12649130 Uncoated Pezzo
12659130 Anti-fog, Impact-resistant, UV-treated Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 12649130 Fornitore Bollé Safety N. del fornitore BL15API
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3.10€
    2.13€ / pezzi 1
    Risparmia 0.97€
    31% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
B-LINE is a range of safety eyewear accessible to all and is adapted to the most common industrial risks.
  • Clear translucent frame
  • Sealed or vented versions available
  • Adjustable strap
  • Fits over prescription glasses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lens Coating Uncoated
Lens Tint Lente trasparente
Product Type Occhiali di sicurezza
Colore telaio Trasparente
Include Adjustable strap
Peso (sistema metrico) 76 g
Materiale Policarbonato
Lens Material Policarbonato
Materiale del telaio PVC