Learn More
b-Methylamino-L-alanine Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30477045
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30477045 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30477045 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM28555350MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico beta-Methylamino-L-alanine Hydrochloride
CAS 16012-55-8
Formula molecolare C4H10N2O2 • (HCl)
Quantità 50 mg
Sinonimo 2-Amino-3-(methylamino)propanoic Acid Hydrochloride, S(+)-β-Methyl-α,β-diaminopropionic Acid Hydrochloride, BMAA Hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C4H10N2O2.ClH/c1-6-2-3(5)4(7)8;/h3,6H,2,5H2,1H3,(H,7,8);1H/t3-;/m0./s1
SMILES CNC[C@H](N)C(O)=O.Cl
IUPAC Name (2S)-2-amino-3-(methylamino)propanoic acid;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 118.133646
Peso formulazione 154.0509