Learn More
b-Morpholinopropionitrile, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | beta-Morpholinopropionitrile |
| CAS | 4542-47-6 |
| Formula molecolare | C7H12N2O |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 3-Morpholinopropanenitrile, 3-Morpholinopropionitrile, N-(2-Cyanoethyl)morpholine, NSC 20547, NSC 41718, 4-Morpholinepropanenitrile |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H12N2O/c8-2-1-3-9-4-6-10-7-5-9/h1,3-7H2 |
| SMILES | N#CCCN1CCOCC1 |
| IUPAC Name | 3-morpholin-4-ylpropanenitrile |
| Molecular Weight (g/mol) | 140.18 |
| Peso formulazione | 140.095 |