Learn More
Abcam B-Phycoerythrin Conjugation Kit, Lightning-Link™, 60 μg
Codice prodotto. 32120783
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
60 μg
Dimensione della confezione:
60µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32120783 60 μg 60µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32120783 Fornitore Abcam N. del fornitore ab10287160ug
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-10-2026
Rapid, 30-second hands-on antibody labeling with 100% recovery.
  • Labeling time: < 4 hrs
  • Hands-on time: 30 secs
  • Antibody recovery: 100%
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Product Type Protein Labeling Reagent
Content And Storage Store at -20°C.
Formato Kit
Label or Dye B-Phycoerythrin
Shipping Condition Ambient
Target Molecule Antibody
Metodo di rilevamento Fluorescence
Quantità 60 μg
Da utilizzare con (applicazione) Antibody labeling