missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
- Labeling time: < 4 hrs
- Hands-on time: 30 secs
- Antibody recovery: 100%
- Storage temperature: -20°C
- Shipping temperature: Ambient (Cannot Ship with Ice)
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Specifica
| Product Type | Protein Labeling Reagent |
| Content And Storage | Store at -20°C. |
| Formato | Kit |
| Label or Dye | B-Phycoerythrin |
| Shipping Condition | Ambient |
| Target Molecule | Antibodies |
| Metodo di rilevamento | Fluorescence |
| Quantità | 600 μg |
| Da utilizzare con (applicazione) | Antibody conjugation |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?