Learn More
B-Raf IN 1, MedChemExpress
Codice prodotto. 16463507
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16463507 50 mg 50mg
16457446 100 mg 100mg
16429967 5 mg 5mg
16417488 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16463507 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY18227
MedChemExpress B-Raf IN 1 is a potent and selective B-Raf kinase inhibitor with an IC50 of 24 nM.
B-Raf IN 1 is a potent and selective B-Raf kinase inhibitor with an IC50 of 24 nM.
Specifica
Materiale o nome chimico B-Raf IN 1
CAS 950736-05-7
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C29H24F3N5O
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 65 mg/mL (126.08 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=CC(C2=CC=NC3=C(C4=CC=C(CN(C)C)C=C4)C=NN23)=C1)C5=CC=CC(C(F)(F)F)=C5
Molecular Weight (g/mol) 515.53
Peso formulazione 515.53
Percent Purity 98.66%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only