Learn More
Alpha Packaging™ Sacco in polietilene per rifiuti a rischio biologico B-safe™
Codice prodotto. 12320609
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
1015 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 25
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
12320609 1015 mm pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12320609 Fornitore Alpha Packaging™ N. del fornitore 12320609
Spedizione stimata: 16-12-2026
Manufactured from polyethylene. Alpha Packaging™ B-safe™ Polyethylene Biohazard Bags effectively contain biohazard waste.
  • Comes in loose packs or benchtop dispenser boxes.
  • For heavy-duty disposal
  • Marked on both sides with biohazard symbol and warnings:
    • "Biohazard, Danger of Infection"
    • "Burn Without Opening"
  • Warning in English, French, and German
  • Polyethylene (500 gauge)
Specifica
Colore Giallo
Monouso Sì
Altezza (sistema metrico) 1015 mm
Lunghezza (sistema metrico) 790 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 31 in.
Altezza (sistema imperiale) 39.9 in.
Materiale Polietilene
Product Type Sacchetto per materiali a rischio biologico