Learn More
b-Tocopherol (1.0 mg/mL in hexane)(Racemic Mixture), TRC
Codice prodotto. 30451615
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5x1 mL
Dimensione della confezione:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30451615 5x1 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30451615 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT5261735X1ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Beta Tocopherol
CAS 148-03-8
Formula molecolare C28 H48 O2
Quantità 5x1 mL
Sinonimo 2H-1-Benzopyran-6-ol, 3,4-dihydro-2,5,8-trimethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-, [2R*(4R*,8R*)]-, 6-Chromanol, 2,5,8-trimethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)- (8CI), rel-(2R)-3,4-Dihydro-2,5,8-trimethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-2H-1-benzopyran-6-ol, 2,5,8-Trimethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-6-chromanol, 5,8-Dimethyltocol, Cumotocopherol, DL-β-Tocopherol, Neotocopherol, dl-β-Tocopherol, p-Xylotocopherol, β-Tocopherol
InChI Formula InChI=1S/C28H48O2/c1-20(2)11-8-12-21(3)13-9-14-22(4)15-10-17-28(7)18-16-25-24(6)26(29)19-23(5)27(25)30-28/h19-22,29H,8-18H2,1-7H3/t21-,22-,28-/m1/s1
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(O)cc(C)c2O1
IUPAC Name (2R)-2,5,8-trimethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydrochromen-6-ol
Molecular Weight (g/mol) 416.68
Peso formulazione 416.3654
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 mg/mL