Learn More
Brady™ B30 Series ToughStripe™ Printable Floor Marking Tape
Codice prodotto. 15707477 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Yellow
Larghezza (sistema imperiale):
3 in.
Dimensione della confezione:
1 rotolo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Larghezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
15707477 Yellow 3 in. 1 rotolo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15707477 Fornitore Brady™ N. del fornitore 139944
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    650.00€
    591.37€ / 1 rotoli
    Risparmia 58.63€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
Continuous tape for high adhesion to textured metals and low surface energy plastics
  • Permanent ultra aggressive rubber-based pressure sensitive adhesive
  • For indoor use only
  • Polyester tapes with glossy finish
  • Withstands forklift and pallet jack traffic without tearing or lifting
  • Abrasion-resistant, chemical-resistant, corrosion-resistant, humidity-resistant, UV-resistant, weather-resistant tape
Specifica
Alternate Part Number B30C-3000-483YL-KT
Certificazione/Conformità UL Recognized; CSA Accepted
Finitura Gloss
Da utilizzare con (applicazione) Floor Marking (Indoor Use Only)
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP37 Color and Cut Sign and Label Printer
Lunghezza (sistema imperiale) 100 ft.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 0°F to +129°F
Spessore 0.004 in.
Larghezza (sistema imperiale) 3 in.
Tipo di adesivo Permanent, Pressure-sensitive Rubber
Colore Yellow
Materiale Poliestere
Product Type Label