Learn More
Brady™ B33 Series Coated Vinyl Cloth Labels with Repositionable Adhesive
Sfoglia Tutto Brady ProdottiDescrizione
- L'adesivo e il supporto in tessuto offrono un eccellente capacità adesiva, pur consentendo un'ineccepibile rimozione e riposizionamento.
- Aderisce a qualsiasi superficie asciutta pulita
- Topcoat appositamente formulato per una qualità di stampa eccellente
- Finitura semilucida per un aspetto ordinato e pulito
- Per stampare questo materiale, serve un nastro. Usare il codice prodotto B30-R6200
Specifica
Specifica
| Tipo di adesivo | Repositionable Rubber |
| Colore | White |
| Finitura | Semi-gloss |
| Formato | Die-cut |
| Materiale | Vinyl Cloth |
| Lati stampabili | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Product Type | Label |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | Barcode Labeling, Equipment Labeling, Laboratory Labeling, Wire and Cable Labeling |
| Vedi altri risultati |