Learn More
Brady™ B33 Series Polyamide-coated Nylon Cloth Labels
Product Code. 30041416 Shop All Brady Products
Change view
Click to view available options
Larghezza (sistema imperiale):
0.25 in.
0.5 in.
0,75in.
1in.
1.5 in.
Altezza (sistema imperiale):
0.75 in.
0.937 in.
1.437 in.
2.5 in.
4 in.
6 in.
Unit Size:
pezzi 1000
pezzi 2300
pezzi 2500
pezzi 300
pezzi 450
pezzi 700
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Larghezza (sistema imperiale) Altezza (sistema imperiale) Unit Size
30041416 0,75in. 0.75 in. pezzi 1000
30041434 1in. 0.75 in. pezzi 2500
30041418 0,75in. 0.937 in. pezzi 2500
30041463 0.25 in. 1.437 in. pezzi 2500
30041460 0.5 in. 1.437 in. pezzi 2500
30041481 1in. 1.437 in. pezzi 2300
30041443 1in. 2.5 in. pezzi 700
30041409 1in. 4 in. pezzi 450
30041426 1.5 in. 4 in. pezzi 450
30041444 1.5 in. 6 in. pezzi 300
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Product Code. 30041416 Supplier Brady™ Supplier No. 153088
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    209.00€
    195.62€ / pezzi 1000
    Risparmia 13.38€
    6% Sconto
Spedizione stimata: 15-01-2027
Nylon cloth (B-499) wrap-around labels are highly pliable and conform to tightly curved surfaces such as wire and cable.
  • Il tessuto in nylon bianco rivestito in poliammide opaco ha un adesivo acrilico permanente ed è stampabile a trasferimento termico
  • Consigliato per uso interno
  • UL Approved; CSA Accepted
  • Temperatura di utilizzo da -40 a 90°C (da -40 a 193°F)
  • Per stampare questo materiale, serve un nastro. Usare il codice prodotto B30-R4300
Specifications
Autoclavabile Autoclavable
Tipo di adesivo Permanent Acrylic, Permanent
Colore White
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Nylon Cloth
Lati stampabili Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Equipment Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Laboratory Labeling, Warehouse Marking, Wire and Cable Labeling
Da utilizzare con (apparecchiatura) Brady™ Label Printers
Etichette per riga 1 Label
Quantità 1000 Labels
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to 194°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +90°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0065 in.
Spessore (sistema metrico) 0.166 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 21.59 mm
Dimensioni (L x P) 19.05 x 19.05 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 0.75 in.
Larghezza (sistema imperiale) 0,75in.
Larghezza (sistema metrico) 19.1 mm
Larghezza (sistema metrico) area stampabile 25.40 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.75 in.
Altezza (sistema metrico) 19.05 mm
Alternate Part Number B33-254-499