Learn More
Brady™ B33 Series Polyamide-coated Nylon Cloth Labels
Codice prodotto. 30041434
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema imperiale):
0.25 in.
0.5 in.
0,75in.
1in.
1.5 in.
Altezza (sistema imperiale):
0.75 in.
0.937 in.
1.437 in.
2.5 in.
4 in.
6 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 2300
pezzi 2500
pezzi 300
pezzi 450
pezzi 700
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema imperiale) Altezza (sistema imperiale) unitSize
30041434 1in. 0.75 in. pezzi 2500
30041416 0,75in. 0.75 in. pezzi 1000
30041418 0,75in. 0.937 in. pezzi 2500
30041463 0.25 in. 1.437 in. pezzi 2500
30041460 0.5 in. 1.437 in. pezzi 2500
30041481 1in. 1.437 in. pezzi 2300
30041443 1in. 2.5 in. pezzi 700
30041409 1in. 4 in. pezzi 450
30041426 1.5 in. 4 in. pezzi 450
30041444 1.5 in. 6 in. pezzi 300
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 30041434 Fornitore Brady™ N. del fornitore 153087
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Nylon cloth (B-499) wrap-around labels are highly pliable and conform to tightly curved surfaces such as wire and cable.
  • Il tessuto in nylon bianco rivestito in poliammide opaco ha un adesivo acrilico permanente ed è stampabile a trasferimento termico
  • Consigliato per uso interno
  • UL Approved; CSA Accepted
  • Temperatura di utilizzo da -40 a 90°C (da -40 a 193°F)
  • Per stampare questo materiale, serve un nastro. Usare il codice prodotto B30-R4300
Specifications
Autoclavabile Autoclavable
Tipo di adesivo Permanent Acrylic, Permanent
Colore White
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Nylon Cloth
Lati stampabili Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Wire and Cable Labeling, Electrical Labeling, Data and Telecommunications Labeling, Laboratory Labeling, General Identification
Da utilizzare con (apparecchiatura) Brady™ Label Printers
Ripetizione orizzontale (sistema metrico) 27.94 mm
Etichette per riga 2 Labels
Quantità 2500 Labels
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to 194°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +90°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0065 in.
Spessore (sistema metrico) 0.166 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 22.23 mm
Dimensioni (L x P) 19.05 x 25.4 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 0.75 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 25.4 mm
Larghezza (sistema metrico) area stampabile 58.42 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.75 in.
Altezza (sistema metrico) 19.05 mm
Alternate Part Number B33-88-499