Learn More
Brady™ Etichette in tessuto di nylon rivestito in poliammide con tappo fiala serie B33
Codice prodotto. 30041433 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
22.86 x 12.70 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1500
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
30041433 22.86 x 12.70 mm pezzi 1500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30041433 Fornitore Brady™ N. del fornitore 143011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    229.00€
    214.56€ / pezzi 1500
    Risparmia 14.44€
    6% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Etichette in tessuto di nylon per stampante BBP33
For BBP33/i3300 printers.
Specifica
Certificazione/Conformità UL Recognized,CSA Accepted;Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815) Approvals are for White material only
Descrizione Nylon Cloth Labels for BBP33/i3300 Printers
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Colore White
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Nylon Cloth
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Laboratory labelling
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP33, i3300,i5300
Etichette per riga 1
Quantità 1500 Stickers
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +194°F
Temperature Range (Metric) Da -40 °C a +90 °C
Spessore (sistema imperiale) 0.0065 in.
Spessore (sistema metrico) 0.166 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 15.24 mm
Dimensioni (L x P) 22.86 x 12.70 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 12.70 mm
Larghezza (sistema imperiale) 0.9 in.
Larghezza (sistema metrico) 22.86 mm
Larghezza (sistema metrico) area stampabile 43.18 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Altezza (sistema metrico) 12.70 mm
Diametro (sistema imperiale) 0.5 in.
Diametro (sistema metrico) 12.70 mm
Alternate Part Number B33-126-499