missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B3GNT3 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Specifica

Antigene B3GNT3
Concentrazione 0.74 mg/mL
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche

Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16898134
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
18098-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
16888134
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
18098-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Descrizione

Descrizione

This gene encodes a member of the beta-1, 3-N-acetylglucosaminyltransferase family. This enzyme is a type II transmembrane protein and contains a signal anchor that is not cleaved. It prefers the substrates of lacto-N-tetraose and lacto-N-neotetraose, and is involved in the biosynthesis of poly-N-acetyllactosamine chains and the biosynthesis of the backbone structure of dimeric sialyl Lewis a. It plays domit roles in L-selectin ligand biosynthesis, lymphocyte homing and lymphocyte trafficking.
Specifica

Specifica

B3GNT3
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
Q5JCS9, Q9Y2A9
10331, 72297
B3GNT3 Fusion Protein Ag12061
Primary
-20°C
B3GNT3
0.74 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
B3GAL T8, B3GALT8, B3GN T3, B3GNT 3, B3GNT3, Beta 1,3 GalTase 8, Beta 1,3 Gn T3, Beta 3 Gx T8, Beta3Gal T8, Beta3GalT8, beta3Gn T3, BGnT 3, Core1 beta3GlcNAcT, HP10328, TMEM3
B3gnt3
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications