missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B4GALNT1 Antibody (1024936) [Janelia Fluor™ 549], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30679514 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantità unitSize
30679514 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30679514 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. FAB105031I

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

B4GALNT1 Monoclonal specifically detects B4GALNT1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigene B4GALNT1
Applicazioni Immunocytochemistry
Classificazione Monoclonal
Clone 1024936
Coniugato Janelia Fluor 549
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene (N-acetylneuraminyl)-galactosylglucosylceramide, beta-1,4 N-acetylgalactosaminyltransferase 1, beta1,4GalNAc-T, beta-1,4-N-acetyl-galactosaminyl transferase 1, beta1-4GalNAc-T, GALGTEC 2.4.1.92, GalNAc-T, GALNACT, GD2 synthase, GM2 synthase, GM2/GD2 synthase, SIAT2, UDP-Gal:betaGlcNAc beta-1,4-N-acetylgalactosaminyltransferase transferase 1, UDP-N-acetyl-alpha-D-galactosamine:(N-acetylneuraminyl)-galactosylglucosylceramideN-acetylgalactosaminyltransferase (GalNAc-T)
Specie ospite Mouse
Immunogeno S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human GM2/GD2 Synthase/ B4GALNT1, Ser26-Gln533, Accession # Q00973
Metodo di purificazione Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 2583
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.