Learn More
Bacitracin Zinc, MedChemExpress
Codice prodotto. 16488206
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
200 mg
Dimensione della confezione:
100mg
200mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16488206 100 mg 100mg
16441406 200 mg 200mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16488206 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0278
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Bacitracin Zinc (Zinc bacitracin) is a dephosphorylation of the C55-isoprenyl pyrophosphate interference for inhibition of cleavage of Tyr from Met-enkephalin with IC50 of 10 μM.
Bacitracin Zinc (Zinc bacitracin) is a dephosphorylation of the C55-isoprenyl pyrophosphate interference for inhibition of cleavage of Tyr from Met-enkephalin with IC50 of 10 μM.
Specifica
Materiale o nome chimico Bacitracin Zinc
Forma fisica Solid
CAS 1405-89-6
Colore Off-White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C66H101N17O16SZn
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo Zinc bacitracin
Informazioni di solubilità 1M HCl : 50 mg/mL (33.65 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (0.67 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES O=C([C@H](NC([C@@H](CCCN)NC([C@H](CCCCNC1=O)NC([C@H]([C@@H](C)CC)NC([C@@H](CCC([O-])=O)NC([C@@H](NC(C2CSC(C(C(CC)C)N)=N2)=O)CC(C)C)=O)=O)=O)=O)=O)[C@H](C)CC)N[C@@H](C(N[C@H](CC3=CN=CN3)C(N[C@H](CC([O-])=O)C(N[C@H]1CC(N)=O)=O)=O)=O)CC4=CC=CC=C4.[Zn+2]
Molecular Weight (g/mol) 1486.06
Peso formulazione 1486.06
Percent Purity 98.76%
Grado Research
Research purposes only