Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bacitracin, zinc salt, potency min. 60 Units/mg
Codice prodotto. 10348310 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10348310 5 g Glass Bottle 5g
10259163 1 g Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10348310 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 226110050
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1405-89-6
Numero MDL MFCD16661228
Sinonimo Zinc bacitracin
Specifica
Materiale o nome chimico Bacitracin, zinc salt
Tipo Bacitracin Zinc Salt
Nota nome potency min. 60 Units/mg
Forma fisica Fine Crystalline Powder
pH 6 to 7.5 (as described by Eur. Pharm.)
Punto di fusione 250.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Perdita all'essiccatura 5% max. (1 g, 60°C) (P2O5) (not exceeding 0.1 kPa for 3 hrs.)
Imballaggio Glass Bottle
Colore Beige or Gray/Yellow to White
Concentrazione ≥60 I.U./mg (potency, on dried subst.)
Quantità 5 g
Indice di Merck 15, 929
Informazioni di solubilità Solubility in water: 5.1g/L (28°C). Other solubilities: 6.55g/L methanol - 2.0g/L ethanol (28°C), 0.16g/L isopropanol- 1.3g/L ethyl acetate (28°C), 0.01g/L chloroform
Percent Purity 60 I.U./mg min. (potency, on dried subst.)