Learn More
CPC™ Back-to-Back Insert Adapter
Codice prodotto. 17874454
Cambia vista
Click to view available options
Pressione:
Up to 60 psi, 4.1 bar
Dimensione della confezione:
pezzi 25
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Pressione Dimensione della confezione
17874454 Up to 60 psi, 4.1 bar pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17874454 Fornitore CPC™ N. del fornitore MPC22X2239M
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
MPC to MPX Back-to-Back Insert Adapter
  • Medical Grade
  • Non-valved
  • Seal Options: Silicone, platinum-cured, USP Class VI, ADCF
Specifica
Certificazione/Conformità USP Class VI, ADCF
Colore Amber
Materiale Polysulfone
Pressione Up to 60 psi, 4.1 bar
Metodo di sterilizzazione Gamma, Autoclave
Temperatura (sistema imperiale) max 300°F
Temperature (English) Min -40°F
Temperatura (sistema metrico) max 149°C