Learn More
Kartell™ L-Shaped Spreader
Codice prodotto. 10768484
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 pcs.
Dimensione della confezione:
pezzi 400
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10768484 5 pcs. pezzi 400
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10768484 Fornitore Kartell™ N. del fornitore 0264800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    474.00€
    451.20€ / pezzi 400
    Risparmia 22.80€
    4% Sconto
In stock
Kartell™ L-Shaped Spreader is great for dispersing liquids across agar culture plates and features a 100° angle for easier use.
  • Disposable
  • Sterile PS spreaders for bacteriology with special 100° angling for easier use
  • Especially handy for dispersing liquids across agar culture plates
Specifica
Certificazione/Conformità CE/IVD
Colore White
Quantità 5 pcs.
Forma L-Shape
Materiale Polystyrene