Learn More
Fisherbrand™ Bacti-Loop Microsterilizer with EU plug
Codice prodotto. 31781853 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Temperatura (sistema imperiale):
1500°F
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperatura (sistema imperiale) Dimensione della confezione
31781853 1500°F Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31781853
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Provides flameless sterilization of inoculating loops, small tools and tube mouths without splatter or cross-contamination.
  • Complete sterilization of loops, needles and tube mouths
  • Safe, convenient and no spatter
  • Flameless, safe for use in anaerobic chambers and hoods
  • Sterilization in 5-7 seconds
  • Ideal for research laboratories
  • Standby setting extends heater core life
Specifica
Profondità (sistema metrico) camera 153 mm
Diametro (sistema imperiale) camera 0.55 in.
Profondità (sistema imperiale) camera 6 in.
Diametro (sistema metrico) camera 14 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 6 in.
Lunghezza (sistema metrico) 153 mm
Product Type Inoculating Loop and Needle Sterilizer
Temperatura (sistema imperiale) 1500°F
Temperatura (sistema metrico) 815°C
Tensione 230 V