Learn More
Fisherbrand™ Bacti-Loop Microsterilizer Replacement Heating Element
Codice prodotto. 31781849 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Temperatura (sistema imperiale):
1500°F
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperatura (sistema imperiale) Dimensione della confezione
31781849 1500°F Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31781849
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
This heating element for the FisherBrand Bacti-Loop Microsterilizer provides quick and easy replacement.
  • Direct replacement for Fisherbrand Bacti-Loop heating element
  • Includes chamber assembly for quick and easy installation
Specifica
Profondità (sistema metrico) camera 153 mm
Diametro (sistema imperiale) camera 0.55 in.
Profondità (sistema imperiale) camera 6 in.
Diametro (sistema metrico) camera 14 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 6 in.
Lunghezza (sistema metrico) 153 mm
Product Type Replacement Heating Element
Temperatura (sistema imperiale) 1500°F
Temperatura (sistema metrico) 815°C
Tensione 230 V