Learn More
Fisherbrand™ Bacti-Loop Microsterilizer Slide Dryer Attachment
Codice prodotto. 31781851 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
6 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
31781851 6 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31781851
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Accommodates 3 slides for dying with the Bacti-Loop Microsterilizer.
  • Accomodates up to 3 slides
  • Holds slides above the opening of the chamber for drying
  • Clamps on to Bacti-Loop body
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Fisherbrand Bacti-Loop Microsterilizer
Lunghezza (sistema imperiale) 6 in.
Lunghezza (sistema metrico) 153 mm
Product Type Slide Dryer Attachment