Descrizione
- Per rilevamento di lieviti e muffe
- Disidratato
- Terreno di coltura
- Estratto di malto
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | LUO |
| Content And Storage | Storage conditions: 2°C to 25°C. Store in cool, dry conditions in well-sealed containers. |
| Forma | Disidratato |
| Product Type | Malt Extract |
| Formato | Flacone |
| Da utilizzare con (applicazione) | Rilevamento di lieviti e muffe |
| Linea di prodotti | Bacto |
| Quantità | 500 g |
| Sorgente | Animal origin-free, malted barley |