missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MedChemExpress BAFF/TNFSF13B Protein, Human (CHO)
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Stored at -20°C. After reconstitution, it is stable at 4°C for 1 week or -20°C for longer. It is recommended to freeze aliquots at -20°C or -80°C for extended storage. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Quantità | 10 μg |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Peso molecolare | Approximately 17 kDa |
| Sinonimo | rHuBAFF/TNFSF13B∣ BLYS∣ TALL1∣ THANK∣ ZTNF4∣ TALL-1∣ TNFSF20 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?