Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bafilomycin A1, 95%
Codice prodotto. 10295441 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.1 mg
Dimensione della confezione:
0.10mg
Codice prodotto. 10295441
Marca: Thermo Scientific Chemicals 328120001
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Bafilomycin A1, CAS # 88899-55-2, is an inhibitor of vacuolar ATPases from Streptomyces griseus that has antibacterial, antifungal, and antineoplastic activity. | CAS: 88899-55-2 | C35H58O9 | 622.84 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
  • Bafilomycin A1 is a specific potent inhibitor of vacuolar ATPases
  • It is a macrolide antibiotic, and shows fungicide activity
Application
  • Bafilomycin A1 has antibacterial, antifungal, and antineoplastic activity
  • It can be immunosuppressive
  • It can prevent maturation of autophagic vacuoles by inhibiting fusion between autophagosomes and lysosomes
  • It is a potent and selective inhibitor of vacuolar-type H+ ATPase (V-ATPase)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Bafilomycin A1
Tipo Bafilomycin A1
Nota nome 95%
Forma fisica Powder/Solid
CAS 88899-55-2
Colore White
Quantità 0.1 mg
Intervallo percentuale saggio 95%
Formula molecolare C35H58O9
Numero MDL MFCD06795130
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, dmso
InChI Key XDHNQDDQEHDUTM-XRCNURIOSA-N
SMILES CC1CC(=CC=CC(C(OC(=O)C(=CC(=CC(C1O)C)C)OC)C(C)C(C(C)C2(CC(C(C(O2)C(C)C)C)O)O)O)OC)C
IUPAC Name (3Z,5E,7S,8R,9R,11Z,15R,16S)-16-[(2R,3S,4R)-4-[(2S,4S,5R,6S)-2,4-dihydroxy-5-methyl-6-propan-2-yloxan-2-yl]-3-hydroxypentan-2-yl]-8-hydroxy-3,15-dimethoxy-5,7,9,11-tetramethyl-1-oxacyclohexadeca-3,5,11,13-tetraen-2-one
Molecular Weight (g/mol) 622.84
PubChem CID 133268469
Peso formulazione 622.8
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bafilomycin A1
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.