Learn More
BAG3 Antibody (V65P1E8*D2), mFluor Violet 610 SE, R&D Systems™
Codice prodotto. 18609049 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18609049 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18609049 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP250112MFV610
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
BAG3 Monoclonal specifically detects BAG3 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene BAG3
Applicazioni ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone V65P1E8*D2
Coniugato mFluor Violet 610 SE
Diluizione Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene BAG family molecular chaperone regulator 3, BAG-3, BAG-family molecular chaperone regulator-3, Bcl-2-associated athanogene 3, BCL2-associated athanogene 3, BCL2-binding athanogene 3, Bcl-2-binding protein Bis, BIS, CAIR-1, Docking protein CAIR-1, MGC104307
Specie ospite Mouse
Immunogeno Ovalbumin-conjugated synthetic peptide MTDTPGNPAAP
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Endocrinology
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 9531
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG1 κ
Linea di prodotti Novus