Learn More
Interscience™ BagMixer 400 CC
Codice prodotto. 15345235
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 to 400 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15345235 50 to 400 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15345235 Fornitore Interscience™ N. del fornitore 024230
Spedizione stimata: 21-12-2026
The BagMixer 400 CC efficiently blends any type of sample, avoiding risk of cross-contamination.
  • Adapts to all types of applications and is compatible with all blender bags
  • Patented 'Click and Clean' click-on paddles enable access directly to the blending chamber for deep cleaning
Specifica
Product Type Paddle Blender
Tensione 100/240 V
Wattage 55 W
Capacità (sistema metrico) 50 to 400 mL
Dimensioni (L x P x A) 27 x 42.1 x 26.6 cm
Larghezza (sistema imperiale) 10.6 in.
Larghezza (sistema metrico) 27 cm
Materiale Stainless Steel
Display LCD
Da utilizzare con (applicazione) Blending Samples
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sample Bags
Include Security Drip Tray, Power Cable, User Manual, Quick User Guide, 1 Pk. Blender Bags
N. di corse 4 to 10 Strokes
Peso (sistema imperiale) 35.49 lb.
Peso (sistema metrico) 16.1 kg