Learn More
Interscience™ BagMixer 400 S
Codice prodotto. 16382226
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 to 400 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
16382226 50 to 400 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16382226 Fornitore Interscience™ N. del fornitore 025000
Spedizione stimata: 30-11-2026
The BagMixer 400 S is a highly efficient laboratory blender. Silent and ultra-robust, it enables avoiding all risks of cross-contamination.
  • Adapts to all types of applications and is compatible with all blender bags
  • Sound produced is lower than 48 dBA
  • Adjustable blending power
  • 250 kg of pressure resistance for a water-proof closure
  • LED lights illuminate the bench to tell you when the blending is over
  • Color code indicates the status
Specifica
Product Type Paddle Blender
Tensione 100/240 V
Wattage 55 W
Capacità (sistema metrico) 50 to 400 mL
Dimensioni (L x P x A) 27.6 x 45.9 x 35.7 cm
Materiale Stainless Steel
Display LCD
Da utilizzare con (applicazione) Blending Samples
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sample Bags
Include Integrated Security Drip Tray, Power Cable, User Manual, Quick User Guide, 1 Pk. Blender Bags
Livello di rumorosità 48 dBA
N. di corse 4 to 10 Strokes
Peso (sistema imperiale) 55.33 lb.
Peso (sistema metrico) 25.1 kg