Learn More
Interscience™ BagMixer 400 W
Codice prodotto. 10143734
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 to 400 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10143734 50 to 400 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10143734 Fornitore Interscience™ N. del fornitore 022230
Spedizione stimata: 02-02-2027
The BagMixer 400 W efficiently blends any type of sample, avoiding risk of cross-contamination.
  • Adapts to all types of applications and compatible with all blender bags
  • Peristaltic movement of the paddles allows optimal bacterial extraction during blending, without risk of cross-contamination
  • In 30 seconds, the sample is ready for analysis
  • Window door enables a quick check-up of the blending, in process
Specifica
Product Type Paddle Blender
Tensione 220/240 V
Wattage 135 W
Capacità (sistema metrico) 50 to 400 mL
Dimensioni (L x P x A) 26.8 x 44.1 x 28.3 cm
Materiale Stainless Steel
Display None
Da utilizzare con (applicazione) Blending Samples
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sample Bags
Include Security Drip Tray, Power Cable, User Manual, Certificate of Conformity/Warranty Card, 1 Pk. Blender Bags
N. di corse 8 Strokes