Learn More
Interscience™ BagOpen 400 for DiluFlow
Codice prodotto. 17545245
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
17545245 DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17545245 Fornitore Interscience™ N. del fornitore 505016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    722.00€
    673.70€ / pezzi 1
    Risparmia 48.30€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
BagOpen 400 for dilutor.
  • Made of durable stainless steel
Specifica
Product Type Bag Stand
Autoclavabile Not Autoclavable
Volume (sistema metrico) 400 mL
Da utilizzare con (applicazione) Standing Up Bags
Da utilizzare con (apparecchiatura) DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite