Learn More
Interscience™ BagOpen 400 for Dilutors
Codice prodotto. 16392226
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
16392226 DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16392226 Fornitore Interscience™ N. del fornitore 505001
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
The BagOpen 400 opens bags for dilutors.
  • Stand for 400 mL bags
Specifica
Product Type Bag Stand
Autoclavabile Not Autoclavable
Volume (sistema metrico) 400 mL
Da utilizzare con (applicazione) Opening Bags
Da utilizzare con (apparecchiatura) DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite